Drukuj
Thapsigargin 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
328570010 328570050
ACRO328570010EA 1150 PLN
ACRO328570010 ACRO328570050
Thapsigargin 97%
Thapsigargin
CAS No.: 67526-95-8
Formuła: C₃₄H₅₀O₁₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00083511
Numer CAS: 67526-95-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Film
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %