Drukuj
Paclitaxel 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
328420010 328420050 328420250
ACRO328420010EA 347 PLN
ACRO328420010 ACRO328420050 ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
CAS No.: 33069-62-4
Formuła: C₄₇H₅₁NO₁₄
Temp. topnienia: 213…216 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869953
Numer CAS: 33069-62-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 223 °C
HPLC ≥99.0 %