Drukuj
Fumonisin B1 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
328250010 328250050
ACRO328250010EA 1020 PLN
ACRO328250010 ACRO328250050
Fumonisin B1 96%
Fumonisin B1
CAS No.: 116355-83-0
Formuła: C₃₄H₅₉NO₁₅
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00133349
Numer CAS: 116355-83-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Powder or granules or solid
HPLC ≥95 %