Drukuj
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
327551000 327555000
ACRO327551000EA 360 PLN
ACRO327551000 ACRO327555000
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pure
Sodium-tert-pentyloxide
Appearance: Cream to tan Powder
Formuła: C₅H₁₁NaO
MW: 110.132 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064245
Numer CAS: 14593-46-5
Jednostka: 3206
ADR: 4.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to tan Powder
Titration with HClO4 ≥94 %