Drukuj
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
325560010 325560050
ACRO325560010EA 349 PLN
ACRO325560010 ACRO325560050
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Appearance: Green Crystalline powder
Formuła: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042029
Numer CAS: 59572-10-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥94 %