Drukuj
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
319300010 319300050
ACRO319300010EA 435 PLN
ACRO319300010 ACRO319300050
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
4-Fluorobenzyl isocyanate
Appearance: Colorless Liquid
Formuła: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 211 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.186 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00673062
Numer CAS: 132740-43-3
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %