Drukuj
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
319220010 319220100
ACRO319220010EA 556 PLN
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₈H₅Cl₂NO
Temp. Wrzenia: 282 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,375 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673063
Numer CAS: 19752-09-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %