Drukuj
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 321 PLN
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Formuła: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Temp. topnienia: 152…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013310
Numer CAS: 51364-51-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %