Drukuj
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethylene Glycol Monobenzyl Ether, Benzyl Cellosolve, Benzyl Glycol
314650050 314650010 314650250
ACRO314650050EA 494 PLN
ACRO314650050 ACRO314650010 ACRO314650250
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
2-(Benzyloxy)ethanol
CAS No.: 622-08-2
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 265 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002868
Numer CAS: 622-08-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %