Drukuj
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloro-2-methylpropyl carbonochloridate
314470010 314470050
ACRO314470010EA 244 PLN
ACRO314470010 ACRO314470050
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₅H₈Cl₂O₂
MW: 171.017 g/mol
Gęstość: 1.17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012387
Numer CAS: 92600-11-8
Jednostka: 2742
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %