Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 567 PLN
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
CAS No.: 16588-74-2
Formuła: C₉H₃F₆NO
MW: 255.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 62 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1.47 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013559
Numer CAS: 16588-74-2
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %