Drukuj
Buthionine sulphoximine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DL-Buthionine (S,R)-sulphoximine
309475000 309470050
ACRO309475000EA 761 PLN
ACRO309475000 ACRO309470050
Buthionine sulphoximine 99%
Buthionine sulphoximine
CAS No.: 5072-26-4
Formuła: C₈H₁₈N₂O₃S
MW: 222.303 g/mol
Temp. topnienia: 215 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00070309
Numer CAS: 5072-26-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %