Drukuj
Nonafluorovaleric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
309290050 309290250
ACRO309290050EA 476 PLN
ACRO309290050 ACRO309290250
Nonafluorovaleric acid 97%
Nonafluorovaleric acid
CAS No.: 2706-90-3
Formuła: C₅HF₉O₂
Temp. Wrzenia: 140 °C
Gęstość: 1,71 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040211
Numer CAS: 2706-90-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %