Drukuj
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylenepropane-1,3-diol
308590010 308590050
ACRO308590010EA 282 PLN
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 93…95 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: <110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075162
Numer CAS: 3513-81-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %