Drukuj
4-Aminostyrene 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
308480050 308480010 308480250
ACRO308480050EA 825 PLN
ACRO308480050 ACRO308480010 ACRO308480250
4-Aminostyrene 90% stabilised, Technical Grade
4-Aminostyrene
Appearance: Yellow to orange-red Liquid or solid
Formuła: C₈H₉N
Temp. Wrzenia: 249 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 23…24 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00015329
Numer CAS: 1520-21-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 4-tert-Butylcatechol