Drukuj
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (Formylmethylene)triphenylphosphorane
307490050 307490250 307491000
ACRO307490050EA 337 PLN
ACRO307490050 ACRO307490250 ACRO307491000
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 97%
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS No.: 2136-75-6
Formuła: C₂₀H₁₇OP
Temp. topnienia: 185…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006994
Numer CAS: 2136-75-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to pink to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.0 % (K.F.)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 % (on dry substance)