Drukuj
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 650 PLN
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 55…56 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,718 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009247
Numer CAS: 927-80-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)