Drukuj
2-Cyanothioacetamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
305680050 305680250
ACRO305680050EA 280 PLN
ACRO305680050 ACRO305680250
2-Cyanothioacetamide 97%
2-Cyanothioacetamide
Appearance: Beige to brown Powder or needles
Formuła: C₃H₄N₂S
Temp. topnienia: 113…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010025
Numer CAS: 7357-70-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
Titration with TBAH 96.0 to 104.0 %