Drukuj
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
305340250 305340050
ACRO305340250EA 837 PLN
ACRO305340250 ACRO305340050
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dodecanedioyl dichloride
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formuła: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
MW: 267.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C (.5 mmHg)
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012243
Numer CAS: 4834-98-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %