Drukuj
Stearynian metylu mixture of homologs
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
304220010 304220025
ACRO304220010EA 679 PLN
ACRO304220010 ACRO304220025
Stearynian metylu mixture of homologs
Stearynian metylu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 215 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 37…39 °C
Gęstość: 0.836 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009005
Numer CAS: 112-61-8
Klasyfikacja Merck : 12,08959
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 186 to 208 mg KOH/g