Drukuj
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
304200010 304200050
ACRO304200010EA 375 PLN
ACRO304200010 ACRO304200050
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formuła: C₇H₅ClO₃·xH₂O
Temp. Wrzenia: 350 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798116
Numer CAS: 56363-84-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)