Drukuj
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-2-imidazolidinone
304155000 304150020
ACRO304155000EA 391 PLN
ACRO304155000 ACRO304150020
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
1-Methylimidazolidin-2-one
Appearance: Off-white to beige Crystalline solid
Formuła: C₄H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800601
Numer CAS: 694-32-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %