Drukuj
Sodium metatungstate in water stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium polytungstate, hexa-Sodium tungstate (W12)
304100500 304102500
ACRO304100500EA 983 PLN
ACRO304100500 ACRO304102500
Sodium metatungstate in water stabilised
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Formuła: H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂
MW: 2986.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150663
Numer CAS: 12141-67-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Assay ≥67 % (WO3)
Stabilizer Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt