Drukuj
Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
304090500 304092500 304090010
ACRO304090500EA 484 PLN
ACRO304090500 ACRO304092500 ACRO304090010
Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Sodium metatungstate hydrate
CAS No.: 652154-12-6
Formuła: H₂Na₆O₄₀W₁₂·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150663
Numer CAS: 652154-12-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or beads
Assay ≥85 % (WO3)
Stabilizer ≤200 ppm (Cr-salt) Typical