Drukuj
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: beta-Alanine ethyl ester hydrochloride, H-beta-Ala-OEt.HCl, Ethyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, β-Alanine ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-β-Ala-OEt·HCl, Ethyl 3-aminopropionate HCl
303060100 303060500
ACRO303060100EA 318 PLN
ACRO303060100 ACRO303060500
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 4244-84-2
Formuła: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153.6 g/mol
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012909
Numer CAS: 4244-84-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
TLC ≥98.5 %