Drukuj
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
301830010 301830050
ACRO301830010EA 354 PLN
ACRO301830010 ACRO301830050
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formuła: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 106…110 °C (.3 mmHg)
Temp. Zapłonu: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671489
Numer CAS: 51857-17-1
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %