Drukuj
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
301430010 301430050
ACRO301430010EA 697 PLN
ACRO301430010 ACRO301430050
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Formuła: C₄H₆O₃
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010797
Numer CAS: 17994-25-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %