Amberlite® HPR900 (OH) ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
301341000
301345000
301340025
ACRO301341000EA
157
PLN
ACRO301341000
ACRO301345000
ACRO301340025
Amberlite® HPR900 (OH) ion-exchange resin
Amberlite® HPR900 (OH)
CAS No.: 197809-12-4
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00802695 Numer CAS: 197809-12-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Cream Beads |
Particle size | ≤5.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.560 to 0.700 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.45 |
Moisture holding capacity | 66.0 to 75.0 % (OH) |
Total volume capacity | ≥0.9 eq/l (OH) |
Impurity | ≤1.0 % Chloride sites content |