Drukuj
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
300830010 300830050
ACRO300830010EA 461 PLN
ACRO300830010 ACRO300830050
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Bis(phenylsulphonyl)sulphide
CAS No.: 4388-22-1
Formuła: C₁₂H₁₀O₄S₃
Temp. topnienia: 129…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00094733
Numer CAS: 4388-22-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥95 %