Drukuj
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 435 PLN
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Formuła: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
Temp. topnienia: 253…254 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800557
Numer CAS: 14782-58-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %