Drukuj
Amberlite® XAD-1180 polymeric adsorbent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
299151000 299155000
ACRO299151000EA 212 PLN
ACRO299151000 ACRO299155000
Amberlite® XAD-1180 polymeric adsorbent
Amberlite® XAD-1180
Appearance: White to light yellow =<1.80
Temp. Zapłonu: 298 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145830
Numer CAS: 9003-69-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Beads
Particle size ≥10.0 % (> 0.850 mm)
Harmonic mean size 0.350 to 0.600 mm
Uniformity coefficient ≤1.80
Moisture holding capacity 61 to 67 %