Drukuj
(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 98%, 94% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, H-Val(3-OH)-OH
299142500 299140010
ACRO299142500EA 767 PLN
ACRO299142500 ACRO299140010
(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 98%, 94% ee
(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS No.: 2280-27-5
Formuła: C₅H₁₁NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800535
Numer CAS: 2280-27-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥93 % (HPLC)
Specific optical rotation +11° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)