Drukuj
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
298850010 298850050
ACRO298850010EA 454 PLN
ACRO298850010 ACRO298850050
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS No.: 17575-15-4
Formuła: C₁₀H₈O₄
Temp. topnienia: 263…265 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00673700
Numer CAS: 17575-15-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %