Drukuj
cis,cis-Muconic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
297760025 297760100
ACRO297760025EA 506 PLN
ACRO297760025 ACRO297760100
cis,cis-Muconic acid 98%
cis,cis-Muconic acid
CAS No.: 1119-72-8
Formuła: C₆H₆O₄
Temp. topnienia: 194…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085266
Numer CAS: 1119-72-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %