Drukuj
6-Chloro-2-benzoxazolethiol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
297300050 297300250
ACRO297300050EA 139 PLN
ACRO297300050 ACRO297300250
6-Chloro-2-benzoxazolethiol 99%
6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Appearance: Yellow to beige Crystalline powder or needles
Formuła: C₇H₄ClNOS
MW: 185.625 g/mol
Temp. topnienia: 229…232 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800495
Numer CAS: 22876-20-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 232 °C
HPLC ≥98.5 %