Drukuj
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
297095000 297090020
ACRO297095000EA 1710 PLN
ACRO297095000 ACRO297090020
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine
CAS No.: 150884-56-3
Formuła: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246.266 g/mol
Temp. topnienia: 57…63 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00800493
Numer CAS: 150884-56-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥98.0 %