Drukuj
Sodium hydrosulphide hydrate, płatek, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
296200010 296200025 296200250 296200100
ACRO296200010EA 322 PLN
ACRO296200010 ACRO296200025 ACRO296200250 ACRO296200100
Sodium hydrosulphide hydrate, płatek, czysty
Sodium hydrosulphide hydrate
Appearance: Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes
Formuła: H₃NaOS
Temp. topnienia: 55 °C
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149796
Numer CAS: 207683-19-0
Jednostka: 2949
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes (Color changes in the material may occur)
Titration Iodimetric ≥67.0 % (NaHS)