Drukuj
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
295782500 295780010
ACRO295782500EA 353 PLN
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Formuła: C₁₆H₂₆Ru
Temp. topnienia: 81…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00216965
Numer CAS: 12289-94-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %