Drukuj
Chloromethyl butyrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloromethylbutyrate, Butyric Acid Chloromethyl Ester
295580250 295580050
ACRO295580250EA 662 PLN
ACRO295580250 ACRO295580050
Chloromethyl butyrate 99%
Chloromethyl butyrate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₅H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 150 °C (993mbar)
Gęstość: 1,074 g/cm³
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216961
Numer CAS: 33657-49-7
Jednostka: 2924
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %