Drukuj
Chromosulphuric acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
295510010 295510025
ACRO295510010EA 411 PLN
ACRO295510010 ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid
CAS No.: 65272-71-1
Formuła: Cr₂K₂O₇·H₂O₄S
Temp. Wrzenia: 330 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,84 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 65272-71-1
Jednostka: 2240
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to dark brown Liquid
Assay ≥1.3 % CrO3