Drukuj
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
295230050 295230250
ACRO295230050EA 316 PLN
ACRO295230050 ACRO295230250
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formuła: C₅H₅N₅OS
MW: 183.189 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075623
Numer CAS: 28128-40-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %