Drukuj
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
294750050 294750010
ACRO294750050EA 429 PLN
ACRO294750050 ACRO294750010
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formuła: C₇H₈ClNO₂
MW: 173.60 g/mol
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012827
Numer CAS: 6622-91-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %