Drukuj
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
293462500 293460010
ACRO293462500EA 936 PLN
ACRO293462500 ACRO293460010
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 96%
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
CAS No.: 93621-94-4
Formuła: C₈H₁₇NO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00210016
Numer CAS: 93621-94-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=3, ethanol)