Drukuj
pallad 5% on alumina, dry, powder for use as a catalyst
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
293030100 293030500
ACRO293030100EA 966 PLN
ACRO293030100 ACRO293030500
pallad 5% on alumina, dry, powder for use as a catalyst
Palladium
Formuła: Pd
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03613602
Numer CAS: 7440-05-3
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey to black Powder
Assay 4.0 to 6.0 % (Pd)