Drukuj
Isobornyl methacrylate 85-90% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, (1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate(relative), Methacrylic acid Isobornyl Ester
292092500 292090010
ACRO292092500EA 435 PLN
ACRO292092500 ACRO292090010
Isobornyl methacrylate 85-90% stabilised
Isobornyl methacrylate
CAS No.: 7534-94-3
Formuła: C₁₄H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 245 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081070
Numer CAS: 7534-94-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥85 %
Stabilizer 100 to 200 ppm MEHQ