Drukuj
Dicobalt octacarbonyl 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
291840050 291840250 291841000
ACRO291840050EA 357 PLN
ACRO291840050 ACRO291840250 ACRO291841000
Dicobalt octacarbonyl 95% stabilised
Dicobalt octacarbonyl
CAS No.: 10210-68-1
Formuła: C₈Co₂O₈
Gęstość: 1,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: –13 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00016024
Numer CAS: 10210-68-1
Jednostka: 3124
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red to dark red Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Stabilizer ≤5 % hexane