Drukuj
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
291630010 291632500
ACRO291630010EA 1020 PLN
ACRO291630010 ACRO291632500
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
(2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS No.: 2041-14-7
Formuła: C₂H₈NO₃P
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008182
Numer CAS: 2041-14-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %