Drukuj
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
291490050 291490250 291491000
ACRO291490050EA 217 PLN
ACRO291490050 ACRO291490250 ACRO291491000
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
CAS No.: 140681-55-6
Formuła: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
MW: 354.26 g/mol
Temp. topnienia: 260 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: >54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142607
Numer CAS: 140681-55-6
Jednostka: 3088
ADR: 4.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥95 %