Drukuj
2-(Chloromethyl)thiirane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Epithiochlorohydrine
291390050 291390250
ACRO291390050EA 708 PLN
ACRO291390050 ACRO291390250
2-(Chloromethyl)thiirane 97%
2-(Chloromethyl)thiirane
CAS No.: 3221-15-6
Formuła: C₃H₅ClS
Temp. Wrzenia: 69…70 °C (67 mmHg)
Gęstość: 1,275 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041199
Numer CAS: 3221-15-6
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %