Drukuj
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
290092500 290090010
ACRO290092500EA 1190 PLN
ACRO290092500 ACRO290090010
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142987
Numer CAS: 10512-89-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -26° to -30° (25°C, 589 nm) (c=0.7, H2O)